Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse OPG Protein
A cDNA sequence encoding the OPG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name OPG Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12928-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12928-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12928-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
OPG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
OPG protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ETLPPKYLHY DPETGHQLLC DKCAPGTYLK QHCTVRRKTL CVPCPDHSYT DSWHTSDECV YCSPVCKELQ SVKQECNRTH NRVCECEEGR YLEIEFCLKH RSCPPGSGVV QAGTPERNTV CKKCPDGFFS GETSSKAPCI KHTNCSTFGL LLIQKGNATH DNVCSGNREA TQKCGIDVTL CEEAFFRFAV PTKIIPNWLS VLVDSLPGTK VNAESVERIK RRHSSQEQTF QLLKLWKHQN RDQEMVKKII QDIDLCESSV QRHLGHSNLT TEQLLALMES LPGKKISPEE IERTRKTCKS SEQLLKLLSL WRIKNGDQDT LKGLMYALKH LKTSHFPKTV THSLRKTMRF LHSFTMYRLY QKLFLEMIGN QVQSVKISCL LEHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.