Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the NRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Name NRP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971839
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12883-1ug
1 μg
141.00 CHF
1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991839
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12883-5ug
5 μg
219.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981839
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12883-50ug
50 μg
1785.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NRP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
NRP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
FRSDKCGGTI KIENPGYLTS PGYPHSYHPS EKCEWLIQAP EPYQRIMINF NPHFDLEDRD CKYDYVEVID GENEGGRLWG KFCGKIAPSP VVSSGPFLFI KFVSDYETHG AGFSIRYEIF KRGPECSQNY TAPTGVIKSP GFPEKYPNSL ECTYIIFAPK MSEIILEFES FDLEQDSNPP GGMFCRYDRL EIWDGFPEVG PHIGRYCGQK TPGRIRSSSG VLSMVFYTDS AIAKEGFSAN YSVLQSSISE DFKCMEALGM ESGEIHSDQITASSQYGTNW SVERSRLNYP ENGWTPGEDS YKEWIQVDLG LLRFVTAVGT QGAISKETKK KYYVKTYRVD ISSNGEDWIS LKEGNKAIIF QGNTNPTDVV LGVFSKPLIT RFVRIKPVSW ETGISMRFEV YGCKITDYPC SGMLGMVSGL ISDSQITASN QADRNWMPEN IRLVTSRTGW ALPPSPHPYT NEWLQVDLGD EKIVRGVIIQ GGKHRENKVF MRKFKIAYSN NGSDWKTIMD DSKRKAKSFE GNNNYDTPEL RTFSPLSTRF IRIYPERATH SGLGLRMELL GCEVEAPTAG PTTPNGNPVD ECDDDQANCH SGTGDDFQLT GGTTVLATEK PTIIDSTIQS EFPTYGFNCE FGWGSHKTFC HWEHDSHAQL RWSVLTSKTG PIQDHTGDGN FIYSQADENQ KGKVARLVSP VVYSQSSAHC MTFWYHMSGS HVGTLRVKLR YQKPEEYDQL VWMVVGHQGD HWKEGRVLLH KSLKLYQVIF EGEIGKGNLG GIAVDDISIN NHISQEDCAK PTDLDKKNTE IKIDETGSTP GYEGEGEGDK NISRKPGNVL KTLDPLEHHH HHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.