Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MEP1B Protein
A cDNA sequence encoding the MEP1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name MEP1B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15961199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12679-1ug
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12679-5ug
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12679-50ug
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MEP1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
MEP1B protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
LPAPEKFVKD IDGGIDQDIF DINQGLGLDL FEGDIKLEAN GKNSIIGDHK RWPHTIPYVL EDSLEMNAKG VILNAFERYR LKTCIDFKPW SGEANYISVF KGSGCWSSVG NIHAGKQELS IGTNCDRIAT VQHEFLHALG FWHEQSRADR DDYVIIVWDR IQPGKEHNFN IYNDSVSDSL NVPYDYTSVM HYSKTAFQNG TESTIVTRIS EFEDVIGQRM DFSDYDLLKL NQLYNCTSSL SFMDSCDFEL ENICGMIQSS GDSADWQRVS QVLSGPESDH SKMGQCKDSG FFMHFNTSIL NEGATAMLES RLLYPKRGFQ CLEFYLYNSG SGNDQLNIYT REYTTGQQGG VLTLQRQIKE VPIGSWQLHY VTLQVTKKFR VVFEGLRGPG TSSGGLSIDD INLSETRCPH HIWHIQNFTQ ILGGQDTSVY SPPFYSSKGY AFQIYMDLRS STNVGIYFHL ISGANDDQLQ WPCPWQQATM TLLDQNPDIR QRMFNQRSIT TDPTMTSDNG SYFWDRPSKV GVTDVFPNGT QFSRGIGYGT TVFITRERLK SREFIKGDDI YILLTVEDIS HLNSTSAVPD PVPTLAVHNA CSEVVCQNGG ICVVQDGRAE CKCPAGEDWW YMGKRCEKRG STRDVEHHHH HH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.