Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LGALS2 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | LGALS2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15970819
|
enQuireBio™
QP12562-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960819
|
enQuireBio™
QP12562-25ug |
25 μg |
219.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15950819
|
enQuireBio™
QP12562-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
LGALS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
The LGALS2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEKFEV KDLNMKPGMS LKIKGKIHND VDRFLINLGQ GKETLNLHFN PRFDESTIVC NTSEGGRWGQ EQRENHMCFS PGSEVKITIT FQDKDFKVTL PDGHQLTFPN RLGHNQLHYL SMGGLQISSF KLE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |