Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL6R Protein
A cDNA sequence encoding the IL6R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 16195
Name IL6R Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol Il6st
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12428-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15950389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12428-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12428-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
16195
Research Use Only
Il6st
Mouse
His
IL6R protein solution (1 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL6R Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
QLLEPCGYIY PEFPVVQRGS NFTAICVLKE ACLQHYYVNA SYIVWKTNHA AVPREQVTVI NRTTSSVTFT DVVLPSVQLT CNILSFGQIE QNVYGVTMLS GFPPDKPTNL TCIVNEGKNM LCQWDPGRET YLETNYTLKS EWATEKFPDC QSKHGTSCMV SYMPTYYVNI EVWVEAENAL GKVSSESINF DPVDKVKPTP PYNLSVTNSE ELSSILKLSW VSSGLGGLLD LKSDIQYRTK DASTWIQVPL EDTMSPRTSF TVQDLKPFTE YVFRIRSIKD SGKGYWSDWS EEASGTTYED RPSRPPSFWY KTNPSHGQEY RSVRLIWKAL PLSEANGKIL DYEVILTQSK SVSQTYTVTG TELTVNLTND RYVASLAARN KVGKSAAAVL TIPSPHVTAA YSVVNLKAFP KDNLLWVEWT PPPKPVSKYI LEWCVLSENA PCVEDWQQED ATVNRTHLRG RLLESKCYQI TVTPVFATGP GGSESLKAYL KQAAPARGPT VRTKKVGKNE AVLAWDQIPV DDQNGFIRNY SISYRTSVGK EMVVHVDSSH TEYTLSSLSS DTLYMVRMAA YTDEGGKDGP EFTFTTPKFA QGEIELEHHH HHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.