Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFN b Protein
A cDNA sequence encoding the IFN b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 15977 |
---|---|
Name | IFN b Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | Ifnb1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15980209
|
enQuireBio™
QP12374-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970209
|
enQuireBio™
QP12374-25ug |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960209
|
enQuireBio™
QP12374-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
15977 | |
Research Use Only | |
Ifnb1 | |
Mouse | |
Untagged | |
The IFN-Beta (0.25 mg/ml) contains 20mM HEPES (pH6.0), 0.5M NaCl, 10% glycerol. |
IFN b Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MINYKQLQLQ ERTNIRKCQE LLEQLNGKIN LTYRADFKIP MEMTEKMQKS YTAFAIQEML QNVFLVFRNN FSSTGWNETI VVRLLDELHQ QTVFLKTVLE EKQEERLTWE MSSTALHLKS YYWRVQRYLK LMKYNSYAWM VVRAEIFRNF LIIRRLTRNF QN | |
Greater than 95% as determined by Analysis by SDS-PAGE. |