missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hyaluronan synthase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hyaluronan synthase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00 CHF - 3500.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_032242.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 15117 |
Name | Hyaluronan synthase 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16021130
|
enQuireBio™
QP6144-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16061130
|
enQuireBio™
QP6144-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16011130
|
enQuireBio™
QP6144-ec-100ug |
100 μg |
790.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16041130
|
enQuireBio™
QP6144-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16051130
|
enQuireBio™
QP6144-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16031130
|
enQuireBio™
QP6144-ec-1mg |
1 mg |
3500.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_032242.3 | |
Hyaluronan synthase 2 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
15117 | |
Research Use Only | |
Has2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EHRKMKKSLE TPIKLNKTVA LCIAAYQEDP DYLRKCLQSV KRLTYPGIKV VMVIDGNSDD DLYMMDIFSE VMGRDKSATY IWKNNFHEKG PGETEESHKE SSQHVTQLVL SNKSICIMQK WGGKREVMYT AFRALGRSVD YVQVCDSDTM LDPASSVEMV KVLEEDPMVG GVGGDVQILN KYDSWISFLS SVRYWMAFNI ERACQSYFGC VQCISGPLGM YRNSLLHEFV EDWYNQEFMG NQCSFGDDRH LTNRVLSLGY ATKYTARSKC LTETPIEYLR WLNQQTRWSK SYFREWLYNA MWFHKHHL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts