Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HPD Protein
A cDNA sequence encoding the HPD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Name | HPD Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959978
|
enQuireBio™
QP12299-1ug |
1 μg |
141.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979978
|
enQuireBio™
QP12299-5ug |
5 μg |
219.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969978
|
enQuireBio™
QP12299-50ug |
50 μg |
1785.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HPD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
HPD protein solution (0.5 mg/ml) contains 10% glycerol and 20mM Tris-HCl (pH 8.0). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTTYNNK GPKPERGRFL HFHSVTFWVG NAKQAASFYC NKMGFEPLAY RGLETGSREV VSHVIKQGKI VFVLCSALNP WNKEMGDHLV KHGDGVKDIA FEVEDCDHIV QKARERGAKI VREPWVEQDK FGKVKFAVLQ TYGDTTHTLV EKINYTGRFL PGFEAPTYKD TLLPKLPRCN LEIIDHIVGN QPDQEMQSAS EWYLKNLQFH RFWSVDDTQV HTEYSSLRSI VVTNYEESIK MPINEPAPGR KKSQIQEYVD YNGGAGVQHI ALKTEDIITA IRHLRERGTE FLAAPSSYYK LLRENLKSAK IQVKESMDVL EELHILVDYD EKGYLLQIFT KPMQDRPTLF LEVIQRHNHQ GFGAGNFNSL FKAFEEEQAL RGNLTDLEPN GVRSGM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |