Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GOT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GOT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name GOT1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15969138
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12029-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959138
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12029-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15949138
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12029-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GOT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
GOT1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPPSVF AQVPQAPPVL VFKLTADFRD DPDPRKVNLG VGAYRTDESQ PWVLPVVRKV EQKIANDNSL NHEYLPILGL AEFRSCASRL VLGDNSPAIR ENRVGGVQSL GGTGALRIGA DFLGRWYNGT DNKNTPIYVS SPTWENHNAV FSAAGFKDIR PYCYWDAEKR GLDLQGFLND LENAPEFSIF VLHACAHNPT GTDPTPEQWK QIAAVMQRRF LFPFFDSAYQ GFASGDLEKD AWAIRYFVSE GFELFCAQSF SKNFGLYNER VGNLTVVGKE SDSVLRVLSQ MEKIVRITWS NPPAQGARIV AATLSDPELF KEWKGNVKTM ADRILTMRSE LRARLEALKT PGTWSHITEQ IGMFSFTGLN PKQVEYLVNE KHIYLLPSGR INMCGLTTKN LDYVATSIHE AVTKIQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.