missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Frataxin, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Frataxin, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00 CHF - 3255.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_032070.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 14297 |
Name | Frataxin, mitochondrial Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15979679
|
enQuireBio™
QP6059-ec-10ug |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15919689
|
enQuireBio™
QP6059-ec-50ug |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15969679
|
enQuireBio™
QP6059-ec-100ug |
100 μg |
735.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15999679
|
enQuireBio™
QP6059-ec-200ug |
200 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15909689
|
enQuireBio™
QP6059-ec-500ug |
500 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15989679
|
enQuireBio™
QP6059-ec-1mg |
1 mg |
3255.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_032070.1 | |
Frataxin, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14297 | |
Research Use Only | |
Fxn | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LGTLDNPSSL DETAYERLAE ETLDSLAEFF EDLADKPYTL EDYDVSFGDG VLTIKLGGDL GTYVINKQTP NKQIWLSSPS SGPKRYDWTG KNWVYSHDGV SLHELLAREL TKALNTKLDL SSLAYSGKGT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |