Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL9/MIG Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
407.00 CHF - 631.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 17329
Molekulargewicht 12 kDa
Name CXCL9/MIG
Quelle E. coli-derived mouse CXCL9/MIG protein Thr22-Thr126
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18187940
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
492-MM-010/CF
10 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
407.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18108400
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
492-MM-010
10 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
407.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18126840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
492-MM-050
50 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
631.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18128710
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
492-MM-050/CF
50 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
631.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Mouse CXCL9/MIG Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CXCL9/MIG Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
17329
CXCL9/MIG
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
12 kDa
E. coli-derived mouse CXCL9/MIG protein Thr22-Thr126
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.