Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL4/MIP-1 beta Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
381.00 CHF - 675.00 CHF
Spezifikation
Name CCL4/MIP-1 beta
Quelle E. coli-derived mouse CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18116200
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
451-MB-050
50 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
675.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18167490
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
451-MB-010
10 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
381.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18328787
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
451-MB-010/CF
10 μg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
381.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18147110
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
451-MB-050/CF
50 μg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
675.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Measured by its ability to chemoattract BaF3 mouse pro-B cells transfected with human CCR5. The ED50 for this effect is 0.75-5 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
CCL4/MIP-1 beta
E. coli-derived mouse CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92
Unconjugated
Recombinant
Videos