Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H5N1 Vietnam Protein
A cDNA sequence encoding the H5N1 Vietnam was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 2800.00 CHF
Spezifikation
Name Influenza H5N1 Vietnam Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Influenza
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15979348
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12094-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969348
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12094-10ug
10 μg
310.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959348
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12094-100ug
100 μg
2800.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Influenza H5N1 Vietnam Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
The Recombinant H5N1 A/Vietnam/1203/04 solution contains 10mM Sodium Phosphate, pH 7.1, 0.005% Tween-20 and 150mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
V K M E K I V L L F A I V S L V K S D Q I C I G Y H A N N S T E Q V D T I M EK N V T V T H A Q D I L E K K H N G K L C D L D G V K P L I L R D C S V A GW L L G N P M C D E F I N V P E W S Y I V E K A N P V N D L C Y P G D F N DY E E L K H L L S R I N H F E K I Q I I P K S S W S S H E A S L G V S S A C PY Q G K S S F F R N V V W L I K K N S T Y P T I K R S Y N N T N Q E D L L VL W G I H H P N D A A E Q T K L Y Q N P T T Y I S V G T S T L N Q R L V P R IA T R S K V N G Q S G R M E F F W T I L K P N D A I N F E S N G N F I A P EY A Y K I V K K G D S T I M K S E L E Y G N C N T K C Q T P M G A I N S S MP F H N I H P L T I G E C P K Y V K S N R L V L A T G L R N S P Q R E R R RK K R G L F G A I A G F I E G G W Q G M V D G W Y G Y H H S N E Q G S GY A A D K E S T Q K A I D G V T N K V N S I I D K M N T Q F E A V G R E F NN L E R R I E N L N K K M E D G F L D V W T Y N A E L L V L M E N E R T L DF H D S N V K N L Y D K V R L Q L R D N A K E L G N G C F E F Y H K C D NE C M E S V R N G T Y D Y P Q Y S E E A R L K R E E I S G V K L E S I G I YQ I L S I Y S T V A S S L A L A I M V A G L S L W M C S N G S L Q C R I C I
Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE, HA1 and HA2 bands are observed using SDS-PAGE under reducing conditions.