Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 New Caledonia Protein
A cDNA sequence encoding the H1N1 New Caledonia was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2895.00 CHF
Spezifikation
Name | Influenza H1N1 New Caledonia Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Influenza |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15979288
|
enQuireBio™
QP12076-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15989288
|
enQuireBio™
QP12076-50ug |
50 μg |
203.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15959288
|
enQuireBio™
QP12076-100ug |
100 μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969288
|
enQuireBio™
QP12076-1mg |
1 mg |
2895.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Influenza H1N1 New Caledonia Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by: Analysis by SDS-PAGE, HA1 and HA2 bands are observed using SDS-PAGE under reducing conditions. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Influenza H1N1 | |
The Recombinant H1N1 A/New Caledonia/20/99 solution 10mM Sodium phosphate, pH 7.2, 150mM NaCl. |