Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 165 Protein
303.00 CHF - 5540.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001165097.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Acetate. |
Gen-ID (Entrez) | 7422 |
Molekulargewicht | M.W. Observed: 19-21 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 19.2 kDa (monomer) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18736186
|
R&D Systems™
BT-VEGF-01M |
1 mg |
5540.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18709986
|
R&D Systems™
BT-VEGF-050 |
50 μg |
704.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18776275
|
R&D Systems™
BT-VEGF-020 |
20 μg |
303.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18789886
|
R&D Systems™
BT-VEGF-100 |
100 μg |
1130.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18778896
|
R&D Systems™
BT-VEGF-250 |
250 μg |
1955.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18735676
|
R&D Systems™
BT-VEGF-500 |
500 μg |
3335.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 1.50-12.0 ng/mL.Spezifikation
NP_001165097.1 | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Acetate. | |
M.W. Observed: 19-21 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 19.2 kDa (monomer) | |
Unconjugated | |
VEGF |
Bioactivity | |
7422 | |
MVCD1, VAS, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, Vasculotropin, VEGFA, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPF, VPFvascular endothelial growth factor | |
Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in sterile deionized water. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in sterile deionized water. |