missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTX3 Protein
A cDNA sequence encoding the PTX3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name | PTX3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992869
|
enQuireBio™
QP13217-HIS-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902879
|
enQuireBio™
QP13217-HIS-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972869
|
enQuireBio™
QP13217-HIS-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982869
|
enQuireBio™
QP13217-HIS-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912879
|
enQuireBio™
QP13217-HIS-EC-1mg |
1 mg |
5210.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PTX3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PTX3 was filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in phosphate buffered saline. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ENSDDYDLMY VNLDNEIDNG LHPTEDPTPC DCGQEHSEWD KLFIMLENSQ MRERMLLQAT DDVLRGELQR LREELGRLAE SLARPCAPGA PAEARLTSAL DELLQATRDA GRRLARMEGA EAQRPEEAGR ALAAVLEELR QTRADLHAVQ GWAARSWLPA GCETAILFPM RSKKIFGSVH PVRPMRLESF SACIWVKATD VLNKTILFSY GTKRNPYEIQ LYLSYQSIVF VVGGEENKLV AEAMVSLGRW THLCGTWNSE EGLTSLWVNG ELAATTVEMA TGHIVPEGGI LQIGQEKNGC CVGGGFDETL AFSGRLTGFN IWDSVLSNEE IRETGGAESC HIRGNIVGWG VTEIQPHGGA QYVSHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |