missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTP4A3 Protein
A cDNA sequence encoding the PTP4A3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP13210-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PTP4A3 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MARMNRPAPV EVSYKHMRFL ITHNPTNATL STFIEDLKKY GATTVVRVCE VTYDKTPLEK DGITVVDWPF DDGAPPPGKV VEDWLSLVKA KFCEAPGSCV AVHCVAGLGR APVLVALALI ESGMKYEDAI QFIRQKRRGA INSKQLTYLE KYRPKQRLRFKDPHTHKTRC CVM | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
1 mg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PTP4A3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM EDTA, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur