missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PTP4A2 Protein

A cDNA sequence encoding the PTP4A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13209-1mg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15972839

  • 8085.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PTP4A2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMNRP APVEISYENM RFLITHNPTN ATLNKFTEEL KKYGVTTLVR VCDATYDKAPVEKEGIHVLD WPFDDGAPPP NQIVDDWLNL LKTKFREEPG CCVAVHCVAG LGRAPVLVAL ALIECGMKYE DAVQFIRQKR RGAFNSKQLL YLEKYRPKMR LRFRDTNGHC CVQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PTP4A2 (0.5 mg/ml) protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM EDTA and 10% Glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt