Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSG5 Protein
A cDNA sequence encoding the PSG5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | PSG5 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-1ug |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-EC-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-50ug |
50 μg |
1590.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PSG5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSG5 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVTIEAL PPKVSEGKDV LLLVHNLPQN LAGYIWYKGQ LMDLYHYITS YVVDGQINIY GPAYTGRETV YSNASLLIQN VTREDAGSYT LHIIKRGDRT RGVTGYFTFN LYLKLPKPYI TINNSKPREN KDVLAFTCEP KSENYTYIWW LNGQSLPVSP RVKRPIENRI LILPSVTRNE TGPYECEIRD RDGGMRSDPV TLNVLYGPDL PSIYPSFTYY RSGENLYLSC FAESNPPAEY FWTINGKFQQ SGQKLSIPQI TTKHRGLYTC SVRNSATGKE SSKSMTVEVS APSGIGRLPL LNPI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |