Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PROC Protein
A cDNA sequence encoding the PROC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1590.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5624
Name PROC Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol PROC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13151-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13151-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13151-100ug
100 μg
1590.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5624
Research Use Only
PROC
Human
His
PROC protein is supplied in 50mM Tris pH 7.5, 300mM NaCl and 10% Glycerol.
PROC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MWQLTSLLLFVATWGISGTPAPLDSVFSSSERAHQVLRIRKRANSFLEELRHSSLERE CIEEICDFEEAKEIFQNVDDTLAFWSKHVDGDQCLVLPLEHPCASLCCGHGTCIDGIG SFSCDCRSGWEGRFCQREVSFLNCSLDNGGCTHYCLEEVGWRRCSCAPGYKLGD DLLQCHPAVKFPCGRPWKRMEKKRSHLKRDTEDQEDQVDPRLIDGKMTRRGDSPW QVVLLDSKKKLACGAVLIHPSWVLTAAHCMDESKKLLVRLGEYDLRRWEKWELDLDIK EVFVHPNYSKSTTDNDIALLHLAQPATLSQTIVPICLPDSGLAERELNQAGQETLVTGW GYHSSREKEAKRNRTFVLNFIKIPVVPHNECSEVMSNMVSENMLCAGILGDRQDACE GDSGGPMVASFHGTWFLVGLVSWGEGCGLLHNYGVYTKVSRYLDWIHGHIRDKEAP QKSWAPEFHHHHHHHHThe first 32 amino acids are predicted as signal peptide
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.