Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKACB Protein
A cDNA sequence encoding the PRKACB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name PRKACB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972629
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13141-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962629
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13141-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952629
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13141-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PRKACB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PRKACB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAYREP PCNQYTGTTT ALQKLEGFAS RLFHRHSKGT AHDQKTALEN DSLHFSEHTA LWDRSMKEFL AKAKEDFLKK WENPTQNNAG LEDFERKKTL GTGSFGRVML VKHKATEQYY AMKILDKQKV VKLKQIEHTL NEKRILQAVN FPFLVRLEYA FKDNSNLYMV MEYVPGGEMF SHLRRIGRFS EPHARFYAAQ IVLTFEYLHS LDLIYRDLKP ENLLIDHQGY IQVTDFGFAK RVKGRTWTLC GTPEYLAPEI ILSKGYNKAV DWWALGVLIY EMAAGYPPFF ADQPIQIYEK IVSGKVRFPS HFSSDLKDLL RNLLQVDLTK RFGNLKNGVS DIKTHKWFAT TDWIAIYQRK VEAPFIPKFR GSGDTSNFDD YEEEDIRVSI TEKCAKEFGE F
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.