missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PPP1R3B Protein

A cDNA sequence encoding the PPP1R3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 3905.00 CHF

Spezifikation

Name PPP1R3B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13126-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15982579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13126-25ug
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15972579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13126-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PPP1R3B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PPP1R3B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMAVDIE YRYNCMAPSL RQERFAFKIS PKPSKPLRPC IQLSSKNEAS GMVAPAVQEK KVKKRVSFAD NQGLALTMVK VFSEFDDPLD MPFNITELLD NIVSLTTAES ESFVLDFSQP SADYLDFRNR LQADHVCLEN CVLKDKAIAG TVKVQNLAFE KTVKIRMTFD TWKSYTDFPC QYVKDTYAGS DRDTFSFDIS LPEKIQSYER MEFAVYYECN GQTYWDSNRG KNYRIIRAEL KSTQGMTKPH SGPDLGISFD QFGSPRCSYG LFPEWPSYLG YEKLGPYY
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications