Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP1CC Protein
A cDNA sequence encoding the PPP1CC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5501
Name PPP1CC Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol PPP1CC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972569
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13122-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962569
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13122-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952569
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13122-100ug
100 μg
1785.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5501
Research Use Only
PPP1CC
Human
His
The PPP1CC solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol.
PPP1CC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADLDKLNID SIIQRLLEVR GSKPGKNVQL QENEIRGLCL KSREIFLSQP ILLELEAPLK ICGDIHGQYY DLLRLFEYGG FPPESNYLFL GDYVDRGKQS LETICLLLAY KIKYPENFFL LRGNHECASI NRIYGFYDEC KRRYNIKLWK TFTDCFNCLP IAAIVDEKIF CCHGGLSPDL QSMEQIRRIM RPTDVPDQGL LCDLLWSDPD KDVLGWGEND RGVSFTFGAE VVAKFLHKHD LDLICRAHQV VEDGYEFFAK RQLVTLFSAP NYCGEFDNAG AMMSVDETLM CSFQILKPAE KKKPNATRPV TPPRGMITKQ AKK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.