missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human POLD4 Protein

A cDNA sequence encoding the POLD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13092-10ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15982479

  • 219.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

57804
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGRKRLI TDSYPVVKRR EGPAGHSKGE LAPELGEEPQ PRDEEEAELE LLRQFDLAWQ YGPCTGITRL QRWCRAKQMG LEPPPEVWQV LKTHPGDPRF QCSLWHLYPL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
POLD4 Protein
Research Use Only
POLD4
Human
His
The POLD4 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt