missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PNPO Protein
A cDNA sequence encoding the PNPO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP13085-20ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PNPO Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDPVKQFAAW FEEAVQCPDI GEANAMCLAT CTRDGKPSAR MLLLKGFGKD GFRFFTNFES RKGKELDSNP FASLVFYWEP LNRQVRVEGP VKKLPEEEAE CYFHSRPKSS QIGAVVSHQS SVIPDREYLR KKNEELEQLY QDQEVPKPKS WGGYVLYPQV MEFWQGQTNR LHDRIVFRRG LPTGDSPLGP MTHRGEEDWL YERLAP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
20 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PNPO solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.1M NaCl and 0.1mM PMSF. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur