Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLSCR3 Protein
A cDNA sequence encoding the PLSCR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name PLSCR3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972439
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13078-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962439
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13078-25ug
25 μg
219.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952439
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13078-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PLSCR3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PLSCR3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGYLPP KGYAPSPPPP YPVTPGYPEP ALHPGPGQAP VPAQVPAPAP GFALFPSPGP VALGSAAPFL PLPGVPSGLE FLVQIDQILI HQKAERVETF LGWETCNRYE LRSGAGQPLG QAAEESNCCA RLCCGARRPL RVRLADPGDR EVLRLLRPLH CGCSCCPCGL QEMEVQAPPG TTIGHVLQTW HPFLPKFSIQ DADRQTVLRV VGPCWTCGCG TDTNFEVKTR DESRSVGRIS KQWGGLVREA LTDADDFGLQ FPLDLDVR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.