Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLAC8 Protein
A cDNA sequence encoding the PLAC8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name PLAC8 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982429
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13075-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972429
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13075-25ug
25 μg
219.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962429
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13075-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PLAC8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PLAC8 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0),0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQAQAPV VVVTQPGVGP GPAPQNSNWQ TGMCDCFSDC GVCLCGTFCF PCLGCQVAAD MNECCLCGTS VAMRTLYRTR YGIPGSICDD YMATLCCPHC TLCQIKRDIN RRRAMRTF
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.