Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHOSPHO1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHOSPHO1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP1275-ec-50ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901429
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001137276.1
PHOSPHO1 Protein
Research Use Only
PHOSPHO1
Recombinant Protein
E. coli
MSGCFPVSGL RCLSRDGRMA AQGAPRFLLT FDFDETIVDE NSDDSIVRAA PGQRLPESLR ATYREGFYNE YMQRVFKYLG EQGVRPRDLS AIYEAIPLSP GMSDLLQFVA KQGACFEVIL ISDANTFGVE SSLRAAGHHS LFRRILSNPS GPDARGLLAL RPFHTHSCAR CPANMCKHKV LSDYLRERAH DGVHFERLFY VGDGANDFCP MGLLAGGDVA FPRRGYPMHR LIQEAQKAEP SSFRASVVPW ETAADVRLHL QQVLKSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
162466
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol