Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human pGH 20kDa Protein
A cDNA sequence encoding the pGH 20kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3040.00 CHF
Spezifikation
Name pGH 20kDa Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13029-10ug
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13029-50ug
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13029-1mg
1 mg
3040.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
pGH 20kDa Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
pGH 20kDa was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with0.0045mM NaHCO3 previously adjusted pH 11.