Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFN2 Protein
A cDNA sequence encoding the PFN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name PFN2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972269
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13021-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952269
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13021-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962269
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13021-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PFN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PFN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGWQSYVDN LMCDGCCQEA AIVGYCDAKY VWAATAGGVF QSITPIEIDM IVGKDREGFF TNGLALGAKK CSVIRDSLYV DGDCTMDIRT KSQGGEPTYN VAVGRAGRVL VFVMGKEGVH GGGLNKKAYS MAKYLRDSGF
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.