Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFDN2 Protein
A cDNA sequence encoding the PFDN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name PFDN2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992249
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13015-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972249
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13015-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982249
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13015-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PFDN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PFDN2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 50mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAENSGRAGK SSGSGAGKGA VSAEQVIAGF NRLRQEQRGL ASKAAELEME LNEHSLVIDT LKEVDETRKC YRMVGGVLVE RTVKEVLPAL ENNKEQIQKI IETLTQQLQA KGKELNEFRE KHNIRLMGED EKPAAKENSE GAGAKASSAG VLVS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.