Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Periostin Protein
A cDNA sequence encoding the Periostin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name Periostin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13009-HIS-EC-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13009-HIS-EC-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13009-HIS-EC-1mg
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Periostin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGHHHHHHHH HHSSGHIEGR HMRNNHYDKI LAHSRIRGRD QGPNVCALQQ ILGTKKKYFS TCKNWYKKSI CGQKTTVLYE CCPGYMRMEG MKGCPAVLPI DHVYGTLGIV GATTTQRYSD ASKLREEIEG KGSFTYFAPS NEAWDNLDSD IRRGLESNVN VELLNALHSH MINKRMLTKD LKNGMIIPSM YNNLGLFINH YPNGVVTVNC ARIIHGNQIA TNGVVHVIDR VLTQIGTSIQ DFIEAEDDLS SFRAAAITSD ILEALGRDGH FTLFAPTNEA FEKLPRGVLE RFMGDKVASEALMKYHILNT LQCSESIMGG AVFETLEGNT IEIGCDGDSI TVNGIKMVNK KDIVTNNGVI HLIDQVLIPD SAKQVIELAG KQQTTFTDLV AQLGLASALR PDGEYTLLAP VNNAFSDDTL SMVQRLLKLI LQNHILKVKV GLNELYNGQI LETIGGKQLR VFVYRTAVCI ENSCMEKGSK QGRNGAIHIF REIIKPAEKS LHEKLKQDKR FSTFLSLLEA ADLKELLTQP GDWTLFVPTN DAFKGMTSEE KEILIRDKNA LQNIILYHLT PGVFIGKGFE PGVTNILKTT QGSKIFLKEV NDTLLVNELK SKESDIMTTN GVIHVVDKLL YPADTPVGND QLLEILNKLI KYIQIKFVRG STFKEIPVTV Y
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.