Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PEF1 Protein
A cDNA sequence encoding the PEF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name PEF1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13006-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13006-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13006-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PEF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PEF1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 50% glycerol and 0.2M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASY PYRQGCPGAA GQAPGAPPGSYYPGPPNSGG QYGSGLPPGG GYGGPAPGGP YGPPAGGGPY GHPNPGMFPS GTPGGPYGGAAPGGPYGQPP PSSYGAQQPG LYGQGGAPPN VDPEAYSWFQ SVDSDHSGYI SMKELKQALVNCNWSSFNDE TCLMMINMFD KTKSGRIDVY GFSALWKFIQ QWKNLFQQYD RDRSGSISYTELQQALSQMG YNLSPQFTQL LVSRYCPRSA NPAMQLDRFI QVCTQLQVLT EAFREKDTAVQGNIRLSFED FVTMTASRML
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.