Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGFRA Protein
A cDNA sequence encoding the PDGFRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name PDGFRA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12993-1ug
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12993-5ug
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12993-50ug
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PDGFRA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PDGFRA solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQLSLPSILP NENEKVVQLN SSFSLRCFGE SEVSWQYPMS EEESSDVEIR NEENNSGLFV TVLEVSSASA AHTGLYTCYY NHTQTEENEL EGRHIYIYVP DPDVAFVPLG MTDYLVIVED DDSAIIPCRT TDPETPVTLH NSEGVVPASY DSRQGFNGTF TVGPYICEAT VKGKKFQTIP FNVYALKATS ELDLEMEALK TVYKSGETIV VTCAVFNNEV VDLQWTYPGE VKGKGITMLE EIKVPSIKLV YTLTVPEATV KDSGDYECAA RQATREVKEM KKVTISVHEK GFIEIKPTFS QLEAVNLHEV KHFVVEVRAY PPPRISWLKN NLTLIENLTE ITTDVEKIQE IRYRSKLKLI RAKEEDSGHY TIVAQNEDAV KSYTFELLTQ VPSSILDLVD DHHGSTGGQT VRCTAEGTPL PDIEWMICKD IKKCNNETSW TILANNVSNI ITEIHSRDRS TVEGRVTFAK VEETIAVRCL AKNLLGAENR ELKLVAPTLR SE
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.