Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCDHGC4 Protein
A cDNA sequence encoding the PCDHGC4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name PCDHGC4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982119
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12974-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972119
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12974-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962119
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12974-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PCDHGC4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PCDHGC4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQIRYPVPEE SQEGTFVGNV AQDFLLDTDS LSARRLQVAG EVNQRHFRVD LDSGALLIKN PIDREALCGL SASCIVPLEF VTEGPLEMYR AEVEIVDVND HAPRFPRQQL DLEIGEAAPP GQRFPLEKAQ DADVGSNSIS SYRLSSNEHF ALDVKKRSDG SLVPELLLEK PLDREKQSDY RLVLTAVDGG NPPRSGTAEL RVSVLDVNDN APAFQQSSYR ISVLESAPAG MVLIQLNASD PDLGPSGNVT FYFSGHTPDR VRNLFSLHPT TGKLTLLGPL DFESENYYEF DVRARDGGSP AMEQHCSLRV DLLDVNDNAP YITVTSELGT LPESAEPGTV VALISVQDPD SGSNGDVSLR IPDHLPFALK SAFRNQFSLV TAGPLDREAK SSYDIMVTAS DAGNPPLSTH RTIFLNISDV NDNPPSFFQR SHEVFVPENN RPGDLLCSLA ASDPDSGLNA LISYSLLEPR NRDVSASSFI SLNPQTGAVH ATRSFDYEQT QTLQFEVQAR DRGNPPLSST VTVRLFVLDL NDNAPAVLRP RARPGSLCPQ ALPPSVGAGH LITKVTAVDL DSGYNAWVSY QLLEAPDPSL FAVSRYAGEV RTAVPIPADL PPQKLVIVVK DSGSPPLSTS VTLLVSLEED THPVVPDLRE SSAPREGESR LTLY
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.