Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PBLD Protein
A cDNA sequence encoding the PBLD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | PBLD Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992109
|
enQuireBio™
QP12971-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982109
|
enQuireBio™
QP12971-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972109
|
enQuireBio™
QP12971-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Specifications
PBLD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PBLD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKLPIFIADA FTARAFRGNP AAVCLLENEL DEDMHQKIAR EMNLSETAFI RKLHPTDNFA QSSCFGLRWF TPASEVPLCG HATLASAAVL FHKIKNMNST LTFVTLSGEL RARRAEDGIV LDLPLYPAHP QDFHEVEDLI KTAIGNTLVQ DICYSPDTQK LLVRLSDVYN RSFLENLKVN TENLLQVENT GKVKGLILTL KGEPGGQTQA FDFYSRYFAP WVGVAEDPVT GSAHAVLSSY WSQHLGKKEM HAFQCSHRGG ELGISLRPDG RVDIRGGAAV VLEGTLTA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |