Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAFAH2 Protein
A cDNA sequence encoding the PAFAH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 5600.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5051
Name PAFAH2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol PAFAH2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982059
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12954-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972059
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12954-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962059
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12954-1mg
1 mg
5600.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5051
Research Use Only
PAFAH2
Human
His
PAFAH2 protein solution (1 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
PAFAH2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGVNQSV GFPPVTGPHL VGCGDVMEGQ NLQGSFFRLF YPCQKAEETM EQPLWIPRYE YCTGLAEYLQ FNKRCGGLLF NLAVGSCRLP VSWNGPFKTK DSGYPLIIFS HGLGAFRTLY SAFCMELASR GFVVAVPEHR DRSAATTYFC KQAPEENQPT NESLQEEWIP FRRVEEGEKE FHVRNPQVHQ RVSECLRVLK ILQEVTAGQT VFNILPGGLD LMTLKGNIDM SRVAVMGHSF GGATAILALA KETQFRCAVA LDAWMFPLER DFYPKARGPV FFINTEKFQT MESVNLMKKI CAQHEQSRII TVLGSVHRSQ TDFAFVTGNL IGKFFSTETR GSLDPYEGQE VMVRAMLAFL QKHLDLKEDY NQWNNLIEGI GPSLTPGAPH HLSSL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.