Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OXSR1 Protein
A cDNA sequence encoding the OXSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name OXSR1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982029
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12944-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972029
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12944-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962029
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12944-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
OXSR1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The OXSR1 solution (0.5 mg/1ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEDSSA LPWSINRDDY ELQEVIGSGA TAVVQAAYCA PKKEKVAIKR INLEKCQTSM DELLKEIQAM SQCHHPNIVS YYTSFVVKDE LWLVMKLLSG GSVLDIIKHI VAKGEHKSGV LDESTIATIL REVLEGLEYL HKNGQIHRDV KAGNILLGED GSVQIADFGV SAFLATGGDI TRNKVRKTFV GTPCWMAPEV MEQVRGYDFK ADIWSFGITA IELATGAAPY HKYPPMKVLM LTLQNDPPSL ETGVQDKEML KKYGKSFRKM ISLCLQKDPE KRPTAAELLR HKFFQKAKNK EFLQEKTLQR APTISERAKK VRRVPGSSGR LHKTEDGGWE WSDDEFDEES EEGKAAISQL RSPRVKESIS NSELFPTTDP VGTLLQVPEQ ISAHLPQPAG QIATQPTQVS LPPTAEPAKT AQALSSGSGS QETKIPISLV LRLRNSKKEL NDIRFEFTPG RDTAEGVSQE LISAGLVDGR DLVIVAANLQ KIVEEPQSNR SVTFKLASGV EGSDIPDDGK LIGFAQLSIS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.