Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ORM1 Protein
A cDNA sequence encoding the ORM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5004
Name ORM1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol ORM1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12931-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12931-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12931-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12931-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15941989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12931-100ug
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12931-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5004
Research Use Only
ORM1
Human
QIPLCANLVP VPITNATLDQ ITGKWFYIAS AFRNEEYNKS VQEIQATFFY FTPNKTEDTI FLREYQTRQD QCIYNTTYLN VQRENGTISR YVGGQEHFAH LLILRDTKTY MLAFDVNDEK NWGLSVYADK PETTKEQLGE FYEALDCLRI PKSDVVYTDW KKDKCEPLEK QHEKERKQEE GES
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
ORM1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Untagged
ORM1 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5.