Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OAS1 Protein
A cDNA sequence encoding the OAS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | OAS1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981939
|
enQuireBio™
QP12915-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961939
|
enQuireBio™
QP12915-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971939
|
enQuireBio™
QP12915-1mg |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
OAS1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The OAS1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMDLRNTPAK SLDKFIEDYL LPDTCFRMQI NHAIDIICGF LKERCFRGSS YPVCVSKVVK GGSSGKGTTL RGRSDADLVV FLSPLTTFQD QLNRRGEFIQ EIRRQLEACQ RERAFSVKFE VQAPRWGNPR ALSFVLSSLQ LGEGVEFDVL PAFDALGQLT GSYKPNPQIY VKLIEECTDL QKEGEFSTCF TELQRDFLKQ RPTKLKSLIR LVKHWYQNCK KKLGKLPPQY ALELLTVYAW ERGSMKTHFN TAQGFRTVLE LVINYQQLCI YWTKYYDFKN PIIEKYLRRQ LTKPRPVILD PADPTGNLGG GDPKGWRQLA QEAEAWLNYP CFKNWDGSPV SSWILLVRPP ASSLPFIPAP LHEA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |