Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NXPH1 Protein
A cDNA sequence encoding the NXPH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | NXPH1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961929
|
enQuireBio™
QP12912-HIS-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971929
|
enQuireBio™
QP12912-HIS-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15941929
|
enQuireBio™
QP12912-HIS-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951929
|
enQuireBio™
QP12912-HIS-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981929
|
enQuireBio™
QP12912-HIS-EC-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NXPH1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NXPH1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSANLTNGG KSELLKSGSS KSTLKHIWTE SSKDLSISRL LSQTFRGKEN DTDLDLRYDT PEPYSEQDLW DWLRNSTDLQ EPRPRAKRRP IVKTGKFKKM FGWGDFHSNI KTVKLNLLIT GKIVDHGNGT FSVYFRHNST GQGNVSVSLV PPTKIVEFDL AQQTVIDAKD SKSFNCRIEY EKVDKATKNT LCNYDPSKTC YQEQTQSHVS WLCSKPFKVI CIYISFYSTD YKLVQKVCPD YNYHSDTPYF PSG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |