Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NT5C3B Protein
A cDNA sequence encoding the NT5C3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | NT5C3B Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971859
|
enQuireBio™
QP12889-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961859
|
enQuireBio™
QP12889-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951859
|
enQuireBio™
QP12889-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NT5C3B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NT5C3B protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEEVST LMKATVLMRQ PGRVQEIVGA LRKGGGDRLQ VISDFDMTLS RFAYNGKRCP SSYNILDNSK IISEECRKEL TALLHHYYPI EIDPHRTVKE KLPHMVEWWT KAHNLLCQQK IQKFQIAQVV RESNAMLREG YKTFFNTLYH NNIPLFIFSA GIGDILEEII RQMKVFHPNI HIVSNYMDFN EDGFLQGFKG QLIHTYNKNS SACENSGYFQ QLEGKTNVIL LGDSIGDLTM ADGVPGVQNI LKIGFLNDKV EERRERYMDS YDIVLEKDET LDVVNGLLQH ILCQGVQLEM QGP | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |