Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NSL1 Protein
A cDNA sequence encoding the NSL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NSL1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12886-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12886-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12886-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NSL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NSL1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGSPEL VVLDPPWDKE LAAGTESQAL VSATPREDFR VRCTSKRAVT EMLQLCGRFV QKLGDALPEE IREPALRDAQ WTFESAVQEN ISINGQAWQE ASDNCFMDSD IKVLEDQFDE IIVDIATKRK QYPRKILECV IKTIKAKQEI LKQYHPVVHP LDLKYDPDPA PHMENLKCRG ETVAKEISEA MKSLPALIEQ GEGFSQVLRM QPVIHLQRIH QEVFSSCHRK PDAKPENFIT QIETTPTETA SRKTSDMVLK RKQTKDCPQR KWYPLRPKKI NLDT
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.