Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NPHS2 Protein
A cDNA sequence encoding the NPHS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name | NPHS2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971799
|
enQuireBio™
QP12869-2ug |
2 μg |
141.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951799
|
enQuireBio™
QP12869-10ug |
10 μg |
219.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961799
|
enQuireBio™
QP12869-1mg |
1 mg |
8085.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NPHS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NPHS2 was filtered (0.4microm) and lyophilized in 30mM acetate buffer and 1mM dithiothreitol, pH 4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASVKVVQEYERV IIFRLGHLLP GRAKGPGLFF FLPCLDTYHK VDLRLQTLEI PFHEIVTKDM FIMEIDAICY YRMENASLLL SSLAHVSKAV QFLVQTTMKR LLAHRSLTEI LLERKSIAQD AKVALDSVTC IWGIKVERIE IKDVRLPAGL QHSLAVEAEA QRQAKVRMIA AEAEKAASES LRMAAEILSG TPAAVQLRYL HTLQSLSTEK PSTVVLPLPF DLLNCLSSPS NRTQGSLPFP SPSKPVEPLN PKKKDSPML | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |