Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NOB1 Protein
A cDNA sequence encoding the NOB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NOB1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15991779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12863-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12863-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12863-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NOB1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NOB1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPVEHV VADAGAFLRH AALQDIGKNI YTIREVVTEI RDKATRRRLA VLPYELRFKE PLPEYVRLVT EFSKKTGDYP SLSATDIQVL ALTYQLEAEF VGVSHLKQEP QKVKVSSSIQ HPETPLHISG FHLPYKPKPP QETEKGHSAC EPENLEFSSF MFWRNPLPNI DHELQELLID RGEDVPSEEE EEEENGFEDR KDDSDDDGGG WITPSNIKQI QQELEQCDVP EDVRVGCLTT DFAMQNVLLQ MGLHVLAVNG MLIREARSYI LRCHGCFKTT SDMSRVFCSH CGNKTLKKVS VTVSDDGTLH MHFSRNPKVL NPRGLRYSLP TPKGGKYAIN PHLTEDQRFP QLRLSQKARQ KTNVFAPDYI AGVSPFVEND ISSRSATLQV RDSTLGAGRR RLNPNASRKK FVKKR
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.