Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMRAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the NMRAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name NMRAL1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12859-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12859-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12859-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NMRAL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NMRAL1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVDKKL VVVFGGTGAQ GGSVARTLLE DGTFKVRVVT RNPRKKAAKE LRLQGAEVVQ GDQDDQVIME LALNGAYATF IVTNYWESCS QEQEVKQGKL LADLARRLGL HYVVYSGLEN IKKLTAGRLA AAHFDGKGEV EEYFRDIGVP MTSVRLPCYF ENLLSHFLPQ KAPDGKSYLL SLPTGDVPMD GMSVSDLGPV VLSLLKMPEK YVGQNIGLST CRHTAEEYAA LLTKHTRKVV HDAKMTPEDY EKLGFPGARD LANMFRFYAL RPDRDIELTL RLNPKALTLD QWLEQHKGDF NLL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.