Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NME3 Protein
A cDNA sequence encoding the NME3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NME3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12856-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12856-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12856-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NME3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NME3 protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MERTFLAVKP DGVQRRLVGE IVRRFERKGF KLVALKLVQA SEELLREHYA ELRERPFYGR LVKYMASGPV VAMVWQGLDV VRTSRALIGA TNPADAPPGT IRGDFCIEVG KNLIHGSDSV ESARREIALW FRADELLCWE DSAGHWLYE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.