Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NIPSNAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the NIPSNAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NIPSNAP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12846-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12846-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12846-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NIPSNAP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NIPSNAP1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPRLCS ISVTARRLLG GPGPRAGDVA SAAAARFYSK DNEGSWFRSL FVHKVDPRKD AHSTLLSKKE TSNLYKIQFH NVKPEYLDAY NSLTEAVLPK LHLDEDYPCS LVGNWNTWYG EQDQAVHLWR FSGGYPALMD CMNKLKNNKE YLEFRRERSQMLLSRRNQLL LEFSFWNEPQ PRMGPNIYEL RTYKLKPGTM IEWGNNWARA IKYRQENQEA VGGFFSQIGE LYVVHHLWAY KDLQSREETR NAAWRKRGWD ENVYYTVPLV RHMESRIMIP LKISPLQ
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.