Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFKBIB Protein
A cDNA sequence encoding the NFKBIB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | NFKBIB Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981699
|
enQuireBio™
QP12836-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971699
|
enQuireBio™
QP12836-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961699
|
enQuireBio™
QP12836-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NFKBIB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NFKBIB protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAGVAC LGKAADADEW CDSGLGSLGP DAAAPGGPGL GAELGPGLSW APLVFGYVTE DGDTALHLAV IHQHEPFLDF LLGFSAGTEY MDLQNDLGQT ALHLAAILGE TSTVEKLYAA GAGLCVAERR GHTALHLACR VGAHACARAL LQPRPRRPREAPDTYLAQGP DRTPDTNHTP VALYPDSDLE KEEEESEEDW KLQLEAENYE GHTPLHVAVI HKDVEMVRLL RDAGADLDKP EPTCGRSPLH LAVEAQAADV LELLLRAGAN PAARMYGGRT PLGSAMLRPN PILARLLRAH GAPEPEGEDE KSGPCSSSSD SDSGDEGDEY DDIVVHSSRS QTRLPPTPAS KPLPDDPRPV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |