Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NENF Protein
A cDNA sequence encoding the NENF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | NENF Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971679
|
enQuireBio™
QP12829-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951679
|
enQuireBio™
QP12829-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961679
|
enQuireBio™
QP12829-1mg |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NENF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NENF was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASGQTPRPAERG PPVRLFTEEE LARYGGEEED QPIYLAVKGV VFDVTSGKEF YGRGAPYNAL TGKDSTRGVA KMSLDPADLT HDTTGLTAKE LEALDEVFTK VYKAKYPIVG YTARRILNED GSPNLDFKPE DQPHFDIKDE F | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |